Få mere at vide
Cytiva Prøve kop
Artikelnummer. 10482635 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Ettan IPGphor 3 IEF-system
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10482635 Ettan IPGphor 3 IEF-system Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10482635 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 80645981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2005.00 DKK
    1899.00 DKK / Pakke med 50
    Spare 106.00 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Den forbedrede, nemme at bruge Ettan IPGphor 3-systemet overvinder de mest almindelige forhindringer i eksisterende teknologi for konsekvent at levere hastighed, reproducerbarhed og håndtere øgede proteinbelastninger. Ettan IPGphor 3 Kontrolsoftware muliggør oprettelse, lagring og redigering af protokoller. Anbefalede kørselsparametre foreslås ved blot at indtaste data vedrørende antallet og typen af Immobiline DryStrips bliver brugt.
Ettan IPGphor 3 kontrolsoftware Genererer
professionelle grafiske rapporter med en stor brugergrænseflade til programmering og redigering. Brugeren kan oprette, gemme og redigere protokoller og også pause under en kørsel for at redigere en protokol i realtid. Softwaren kan bruges til at styre op til fire Ettan IPGphor 3 IEF-enheder samtidigt, der hver kører et andet sæt kørselsparametre. Enhederne kan startes, stoppes eller pauses ved hjælp af pc-kontrolenheden. Softwaren muliggør fjernovervågning af pc-kontrolenheden via webbrowser. Gemte logfiler for tidligere kørsler kan åbnes og ses, og statusrapporter kan genereres sammen med øjeblikkelige driftstilstandsrapporter efter anmodning. Logfiler kan eksporteres til f.eks Microsoft Excel . Softwaren overvåger spænding, strøm og volt-timer af kørslen og genererer et grafisk display, mens kørslen skrider frem. Rapporter kan oprettes, gemmes, udskrives og eksporteres.
Ettan IPGphor manifolder
Ettan IPGphor manifold og manifold Light forenkler isoelektrisk fokusering af flere prøver og reducerer førstedimensions håndson-tid til et minimum. Manifoldene er designet til maksimal ydeevne og fleksibilitet og kan håndtere 12 IPG-strimler samtidigt. Prøveækvilibrering kan også udføres i den samme bakke, hvilket sparer betydelig tid. Keramikken Ettan IPGphor manifold udviser exceptionelt ensartede termiske egenskaber og er designet til de mest stringente applikationer. Den høje varmeledningsevne af det keramiske materiale forhindrer ''hot spots'', der kan forvrænge 2-D elektroforesekort.
  • Ettan IPGphor 3 IEF-system er et fuldt integreret isoelektrisk fokuseringssystem optimeret til at levere hastighed og pålidelighed i den første dimension af 2-D elektroforese
  • Kør op til 12 IPG-strimler (70 mm, 110 mm, 130 mm, 180 mm eller 240 mm) samtidigt vha. Ettan IPGphor manifold, Ettan IPGphor manifold Light, eller keramiske strimmelholdere
  • Brug prøvekopper med Ettan IPGphor manifold el Ettan IPGphor manifold Light for at øge proteinbelastningen markant
  • Ettan IPGphor 3 kontrolsoftware tillader styring af op til fire Ettan IPGphor 3 IEF-enheder samtidigt, der hver kører et andet sæt kørselsparametre
  • Lågdesign muliggør optimal kørsel med lysfølsomme proteinprøver
  • Systemet er fuldt kompatibelt med det tidligere Ettan IPGphor IEF-enhed og er ideel til 2-D DIGE-applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ettan IPGphor 3 IEF-system
Type Prøve kop
Inkluderer CL Strip Holder