Få mere at vide
Greiner Bio-One Prøvekop til Coulter Counter™ Analysatorer
Artikelnummer. 10550752
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1250
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10550752 Klar Pakke med 1250
1 options
Artikelnummer. 10550752 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 668102
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Til brug med Coulter Counter Analyzer systemer. Greiner Bio-One Prøvekop til Coulter Counter™ Analysatorer er lavet af polystyren.
  • Leveres med låg
  • Flad bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Coulter Tæller analysator
Farve Klar
Materiale Polystyren
Produkttype Prøve kop
Volumen (metrisk) 25 mL