Få mere at vide
Kartell™ PFA prøvebeholder med skruelåg
Kapacitet (metrisk):
90 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Inkluderer PFA skruelåg
- Til prøveindsamling, transport og opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | PFA |
| Kapacitet (metrisk) | 90 mL |
| Lukkestørrelse | GL56 |
| Lukketype | Skruelåg |
| Diameter (metrisk) | 54 mm |
| Til brug med (applikation) | Samling af prøver |
| Højde (metrisk) | 62 mm |