Beskrivelse
- PP eller PFA autoklaverbar
- Tykke sider
- Prøvebeholder PFA ikke egnet til fødevarer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Prøvebeholder |
| Materiale | PFA |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Inkluderer | Skru låg |
| Kapacitet (metrisk) | 180 ml |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Ideel til udtagning af prøver og transport |
| Højde (metrisk) | 119 mm |