Få mere at vide
Cytiva™ Whatman™ 903™ Proteinsparekort
Artikelnummer. 10248794
Holder:
5 prøvepunkter
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10248794
Brand: Cytiva™ 10538018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Proteinsparekort er absorberende filterpapir, der ikke er kemisk behandlet. Anvendes til nem, bekvem opsamling og in vitro opbevaring af blod og andre biologiske væsker. De kan transporteres og opbevares uden køl.
  • Til opsamling og opbevaring af blod eller andre biologiske væsker
  • Ikke-kemisk behandlet papir
  • DNA er ikke bundet til papiret
  • Der kræves ingen køling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Prøveindsamlingssæt
Oversigt 903™ Proteinsaver prøveindsamlingskort
Til brug med (applikation) Prøveindsamling, in vitro opbevaring af blod og andre biologiske væsker
Holder 5 prøvepunkter
Længde (engelsk) 1.9 ft.
Længde (metrisk) 58 cm
Bredde (engelsk) 1.9 ft.
Bredde (metrisk) 58 cm