Få mere at vide
Hach Pacific Pty Ltd Prøvecelle: 1 tomme Kvadratglas 10 ml matchet
Beskrivelse
Kommer som et matchet sæt.
- Brug i kombination med Hach spektrofotometre
- Specifikationer
- Fodnote: Kan bruges med DR 5000 UV-Vis, DR 3800, DR 2800 eller DR 2700 spektrofotometre.
- Materiale: Glas
- Optisk stilængde: 1 tomme kvadrat
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Stilængde | 1 inde.2 |
| Mængde | 8/pakke |
| Prøvestørrelse | 10 mL |