Få mere at vide
Hach Pacific Pty Ltd Prøvecelle: 1 tomme Rund plastik
Description
Kommer som et sæt af 2 med kapsler. 10 mm stilængde.
Specifikationer
Fodnote: 1 par celler er inkluderet ved køb af DR/800-seriens kolorimeter og udvalgte Pocket Colorimeter II-instrumenter.
Materiale: Polystyren
Optisk stilængde: 1 tomme rundt
Mængde: 2 stk. 10 ml, med kondensatorer
Specifications
Specifications
| Vægt (engelsk) | 0.052 lb. |
| Vægt (metrisk) | 0,024 kg |