Få mere at vide
Serva Electrophoresis™ Sample Buffer, 2X
Artikelnummer. 11712177
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
11712177 20 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11712177 Leverandør Serva Electrophoresis™ Leverandørnr. 4253301
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Tekniske data
Farve Blue
Koncentration 2X
pH-område 7
Form Solution
Til brug med (applikation) Native Gel Electrophoresis
Materiale 1M 6-aminocaproic acid, 100mM BisTris-HCl (pH 7.0), 100mM NaCl, 20% glycerol, 0.1% Serva Blue G
Lugt Odorless
Mængde 20 ml