Få mere at vide
Buerkle™ UniSampler Ex
Artikelnummer. 10301572 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10301572
Brand: Buerkle™ 53143000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ UniSampler Ex specielt udviklet til prøveudtagning af brændbare væsker af farekategori AI (VbF, f.eks. brændstof).
  • Komplet i en praktisk transportkuffert inkl. 4m slange (NBR), glasflaske 1000mL, flaskeadapter, flaskeholder, vakuumpumpe, jordkabel og slangevægt lavet af messing
  • PTB-godkendelse D-333-009 618/00
  • Glasflaske og slange er forbundet på en sådan måde, at de leder strøm og er jordet via et jordkabel
  • Prøvetager til væskeprøver fra præcist forudbestemt dybde, med håndbetjent vakuumpumpe
  • Prøvetagning med vakuumpumper har den fordel, at væsken kun kommer i kontakt med sugeslangen og den originale prøveflaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Manuel vakuumprøveudtager
Materiale Borosilikatglas
Rørmateriale NBR
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Til brug med (applikation) Brandfarlige væsker af farekategori AI (VbF, f.eks. brændstof)