Få mere at vide
Buerkle™ Prøvebæger med låg
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Væsketæt rødt påskruningsdæksel
- Kan autoklaveres uden dæksel
- Bæger af polypropylen, dæksel af LDPE
- Bægerglasets temperaturmodstand:− 20° til+ 120 °C
- Temperaturmodstand af dæksel:− 80° til+ 75 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Fødevare |
| Inkluderer | Dække |
| Materiale | Polypropylen |
| Maks. Temperatur (metrisk) | bægerglas fra -20 °C til +120 °C; dækning fra -80 °C til +75 °C |
| Mængde | Hver |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vægt (metrisk) | 0.01 kg |
| Lukningsfarve | Rød |
| Vis mere |