Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15377883
Volumen (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Emballagetype:
20/Sæk, 400/Pk
20/Sæk, 500/Pk
20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs.
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individuelt indpakket 250/Pk
Individuelt indpakket 400/Pk
Individuelt indpakket 500/Pk
Individuelt indpakket, 400/Pk
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Unit Size:
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Product Code. 15377883
Brand: Thermo Scientific™ 336
Only null left
Add to basket
Add to basket
Forebyg krydskontaminering med disse overførselspipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning.
Forebyg krydskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
Sæt en stopper for matchende gummipære med glaspipette. Da hele enheden er til engangsbrug, forhindrer disse pipetter krydskontaminering til prøver og reducerer luftbåren forurening til personalet. Støbt i ét stykke af gennemsigtig lavdensitetspolyethylen.
  • Kapacitet: ca. 5 ml
  • Leverer 24 til 26 dråber/ml
  • Ubrydelige alt-i-en pipetter eliminerer farerne ved knust glas og eksponering for smitsomme materialer
  • Inert over for biologiske væsker og de fleste syrer
  • Arbejd godt overalt, hvor der er behov for hurtig og sikker overførsel af væsker
  • Et tryk trækker fra 2,0 til 3,3 ml (afhængigt af den anvendte størrelse)
  • Alle leverer gentagelige dråbestørrelser
  • Kan forsegles og nedkøles til prøveopbevaring (forsegl med kat.nr. 02-678 Hemato-Seal™ Rørforsegling)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bulb Draw (metrisk) 1.8 mL
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke-steril
Dråber/ml 23
Til brug med (applikation) Forskning
Uddannet Nej
Mængde 500/Pk.
Emballagetype Bulk 500/pk
Volumen (metrisk) 4.9 mL
Længde (metrisk) 15.4 cm
Type Overførselspipet til generelle formål