Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
Volumen (metrisk):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8.6 mL
9.5 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
6.2 mL
Emballagetype:
20/Sæk, 400/Pk
20/Sæk, 500/Pk
20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs.
4000/Cs
Bulk 250/Pk
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individuelt indpakket 250/Pk
Individuelt indpakket 400/Pk
Individuelt indpakket 500/Pk
Individuelt indpakket, 400/Pk
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Unit Size:
Pakke med 250
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Description
Forebyg krydskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
Anbefalet til: Forskningsansøgninger
Specifications
Specifications
| Bulb Draw (metrisk) | 2.8 mL |
| Oversigt | Overførselspipette til generelle formål, 5 tommer, 7,5 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.6 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Dråber/ml | 24 |
| Uddannet | Nej |
| Emballagetype | Individuelt indpakket 400/Pk |
| Volumen (metrisk) | 7.5 mL |
| Længde (metrisk) | 12.9 cm |
| Show More |