Få mere at vide
- Home
- Products
- Pipetprodukter
- Overførselspipetter
- Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
-
Det faktiske produkt kan afvige.
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter
Artikelnummer. 15307813| Code produit | Volumen (metrisk) | Sterilitet | Bulb Draw (metrisk) | Emballagetype | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 15307813 | 7.7 mL | Ikke steril | 3.5 mL | Bulk 500/Pk | Pakke med 500 |
| 15337813 | 8.6 mL | Steril | 6.0 mL | Individuelt indpakket, 400/Pk | Pakke med 400 |
| 15307913 | 5.5 mL | Ikke steril | 2.4 mL | Bulk 500/Pk | Pakke med 500 |
| 11661839 | 7.7 mL | Ikke steril | 3.2 mL | Bulk, 500/pk | Pakke med 500 |
| 15778257 | 7.7 mL | Steril | 3.2 mL | 4000/Cs | Pakke med 4000 |
| 11367873 | 7.7 mL | Steril | 3.2 mL | Individuelt indpakket, 500,-/pk | Pakke med 500 |
| 12394508 | 8.0 mL | Ikke steril | 4.6 mL | Bulk 400/Pk | Pakke med 400 |
| 15327883 | 3.1 mL | Ikke steril | 2.2 mL | Bulk 400/Pk | Pakke med 400 |
| 15317813 | 7.7 mL | Steril | 3.5 mL | Individuelt indpakket 500/Pk | Pakke med 500 |
| 15327813 | 7.7 mL | Steril | 3.5 mL | 20/Taske, 25 Poser/Pk, 8 Pks/Cs. | Pakke med 500 |
| 10354470 | 8.6 mL | Ikke steril | 6.0 mL | Bulk 400/Pk | Pakke med 400 |
| 15357813 | 8.6 mL | Steril | 6.0 mL | 20/Sæk, 400/Pk | Pakke med 400 |
| 15252089 | 1.8 mL | Ikke steril | 0.9 mL | Bulk 500/Pk | Pakke med 4000 |
| 15337883 | 7.5 mL | Ikke steril | 2.8 mL | Bulk 400/Pk | Pakke med 400 |
| 15317863 | 1.8 mL | Steril | 0.9 mL | Individuelt indpakket 500/Pk | Pakke med 500 |
| 15327863 | 1.8 mL | Steril | 0.9 mL | 20/Sæk, 500/Pk | Pakke med 500 |
| 15357883 | 7.5 mL | Steril | 2.8 mL | Individuelt indpakket 400/Pk | Pakke med 400 |
| 15367883 | 7.5 mL | Steril | 2.8 mL | 20/Sæk, 500/Pk | Pakke med 500 |
| 15397883 | 4.9 mL | Steril | 1.8 mL | Individuelt indpakket 500/Pk | Pakke med 500 |
| 15307893 | 4.9 mL | Steril | 1.8 mL | 20/Sæk, 500/Pk | Pakke med 500 |
| 15337893 | 9.5 mL | Ikke steril | 6.2 mL | Bulk 250/Pk | Pakke med 250 |
| 15347893 | 9.5 mL | Steril | 6.2 mL | Individuelt indpakket 250/Pk | Pakke med 250 |
| 15357893 | 9.5 mL | Steril | 6.2 mL | 20/Sæk, 400/Pk | Pakke med 400 |
| 15307883 | 1.05 mL | Ikke steril | 1.05 mL | Bulk 500/Pk | Pakke med 500 |
| 15307873 | 0.6 mL | Ikke steril | 0.3 mL | Bulk, 500/pk | Pakke med 500 |
| 15317883 | 3.1 mL | Ikke steril | 2.2 mL | Bulk, 400/Pk. | Pakke med 400 |
| 15377883 | 4.9 mL | Ikke-steril | 1.8 mL | Bulk 500/Pk | Pakke med 500 |
-
280.65 DKK
176.09 DKK / Pakke med 500
Spare 104.56 DKK
37% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "27967" for at få din tilbudspris.
Description
Forebyg krydskontaminering med Thermo Scientific™ Samco™ Transferpipetter, som har en indbygget pære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
Anbefalet til: Forskningsansøgninger
Spécification
Spécification
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Oversigt | Overførselspipetter til generelle formål, standardpære, 7,7 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.9 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dråber/ml | 21 |
| Uddannet | Nej |
| Emballagetype | Bulk 500/Pk |
| Volumen (metrisk) | 7.7 mL |
| Længde (metrisk) | 15.6 cm |
| Type | Overførselspipet til generelle formål |
| Engangs | Engangsbrug |
| Afficher plus Afficher moins |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.