Få mere at vide
S Murray and Co™ SAMCO™ Saks i rustfrit stål
Artikelnummer. 12912055
Skift visning
Længde (metrisk):
115 mm
125 mm
150 mm
Blade stil:
Lige
Tip stil:
1 spids, 1 stumpe
Fine Point
Fint punkt
Meget fint punkt
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Blade stil Tip stil Pakningsstørrelse
12912055 125 mm Lige Fint punkt -
12358099 125 mm Lige 1 spids, 1 stumpe Hver
12348099 115 mm Lige Meget fint punkt Hver
12494070 150 mm Lige Fine Point Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12912055 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. E803/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.85 DKK
    18.13 DKK / Pakke med 1
    Spare 3.72 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Brug disse saks til en bred vifte af applikationer. S Murray™ SAMCO™ Sakse i rustfrit stål fås i en række forskellige blade og spidsstile for at imødekomme dine behov.
  • Fuldt garanteret ved normal brug og underlagt strenge kvalitetsinspektionsprocedurer
Tekniske data
Produkttype Saks i rustfrit stål
Blade stil Lige
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Rustfrit stål
Oversigt Fine spidser og lukkede skafter
Tip stil Fint punkt