Få mere at vide
S Murray and Co™ SAMCO™ Saks i rustfrit stål
Længde (metrisk):
115 mm
125 mm
150 mm
Blade stil:
Lige
Tip stil:
1 spids, 1 stump
Fin spids
Fint punkt
Meget fin spids
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fully guaranteed in normal use and subject to stringent quality inspection procedures
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Stainless Steel Scissors |
| Blade stil | Lige |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Oversigt | Fine points and closed shanks |
| Tip stil | Fin spids |