Få mere at vide
S Murray and Co™ SAMCO™ Saks i rustfrit stål
Artikelnummer. 12358099
Skift visning
Længde (metrisk):
115 mm
125 mm
150 mm
Blade stil:
Lige
Tip stil:
1 spids, 1 stumpe
Fine Point
Fint punkt
Meget fint punkt
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Blade stil Tip stil Pakningsstørrelse
12358099 125 mm Lige 1 spids, 1 stumpe Hver
12348099 115 mm Lige Meget fint punkt Hver
12912055 125 mm Lige Fint punkt -
12494070 150 mm Lige Fine Point Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12358099 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. E802/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.30 DKK
    17.62 DKK / Pakke med 1
    Spare 26.68 DKK
    60% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Brug disse saks til en bred vifte af applikationer. S Murray™ SAMCO™ Sakse i rustfrit stål fås i en række forskellige blade og spidsstile for at imødekomme dine behov.
  • Fuldt garanteret ved normal brug og underlagt strenge kvalitetsinspektionsprocedurer
Tekniske data
Produkttype Rustfri stålsaks
Blade stil Lige
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Rustfrit stål
Oversigt En fin, spids klinge og en stump rund klinge
Tip stil 1 spids, 1 stumpe