Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter til specielle formål
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525496
Volumen (metrisk):
0.8 mL
1.0 mL
1.7 mL
4.8 mL
5.0 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.2 mL
0.9 mL
1.8 mL
1.9 mL
Oversigt:
Overførselspipette, 6 tommer, B/B-PET™ , Standardpære, Steril, 500 X 8 = 4000/CS
Padl-Pet 25μL Drop Size
Padl-Pet 30μL Drop Size
Padl-Pet 50μL Drop Size
Samco 1,7 mL overførselspipetter, ikke-sterile, 250/pose, hvid æske
Samco 1,7 mL overførselspipetter, ikke-sterile, hvide æske
Samco 4,8 mL overførselspipetter, sterile, gradueret til 2 mL, 20/pose, hvid æske
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, ikke-sterile, gradueret til 2 ml, hvid æske
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, sterile, gradueret til 2 ml, individuelt pakket, hvid æske
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, 6 tommer, sterile, 20/pose, hvid æske
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, 6 tommer, sterile, individuelt pakket, hvid æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
Artikelnummer. 15377873
Brand: Thermo Scientific™ 292
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eliminer tilstopning, pakning og autoklavering med disse overførselspipetter til specielle formål, ideelle til at levere dråber på objektglas eller fliser.
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Special-overførselspipetter, ideelle til at levere dråber på objektglas eller fliser. Single-unit design har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering, autoklavering; forhindrer krydskontaminering.
  • Sprængsikker, giftfri polyethylen
  • Overflader med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 0.2 mL
Oversigt Padl-Pet 25μL Drop Size
Diameter (metrisk) Udvendig 3.8 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Emballagetype Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Volumen (metrisk) 1.0 mL
Længde (metrisk) 13.1 cm
Type Padl-Pet Transfer Pipet