Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter til specielle formål
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15397873
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.8 mL
1.0 mL
1.7 mL
4.8 mL
5.0 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.2 mL
0.9 mL
1.8 mL
1.9 mL
Oversigt:
Overførselspipette, 6 tommer, B/B-PET™ , Standardpære, Steril, 500 X 8 = 4000/CS
Padl-Pet 25μL Drop Size
Padl-Pet 30μL Drop Size
Padl-Pet 50μL Drop Size
Samco 1,7 mL overførselspipetter, ikke-sterile, 250/pose, hvid æske
Samco 1,7 mL overførselspipetter, ikke-sterile, hvide æske
Samco 4,8 mL overførselspipetter, sterile, gradueret til 2 mL, 20/pose, hvid æske
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, ikke-sterile, gradueret til 2 ml, hvid æske
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, sterile, gradueret til 2 ml, individuelt pakket, hvid æske
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, 6 tommer, sterile, 20/pose, hvid æske
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, 6 tommer, sterile, individuelt pakket, hvid æske
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 500
Pakke med 5000
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Oversigt unitSize
15397873 0.8 mL Ikke steril 0.2 mL Padl-Pet 50μL Drop Size Pakke med 500
15377873 1.0 mL Ikke steril 0.2 mL Padl-Pet 25μL Drop Size Pakke med 500
15337863 1.7 mL Ikke steril 0.9 mL Samco 1,7 mL overførselspipetter, ikke-sterile, hvide æske Pakke med 500
15788257 1.7 mL Ikke steril 0.9 mL Samco 1,7 mL overførselspipetter, ikke-sterile, 250/pose, hvid æske Pakke med 5000
11691829 4.8 mL Ikke steril 1.8 mL Samco 4,8 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, ikke-sterile, gradueret til 2 ml, hvid æske Pakke med 500
15377863 4.8 mL Steril 1.8 mL Samco 4,8 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, sterile, gradueret til 2 ml, individuelt pakket, hvid æske Pakke med 500
15397863 4.8 mL Steril 1.8 mL Samco 4,8 mL overførselspipetter, sterile, gradueret til 2 mL, 20/pose, hvid æske Pakke med 500
15387883 5.0 mL Steril 1.9 mL Overførselspipette, 6 tommer, B/B-PET™ , Standardpære, Steril, 500 X 8 = 4000/CS Pakke med 500
15317893 5.0 mL Steril 1.9 mL Samco 5,0 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, 6 tommer, sterile, individuelt pakket, hvid æske Pakke med 500
15327893 5.0 mL Steril 1.9 mL Samco 5,0 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, 6 tommer, sterile, 20/pose, hvid æske Pakke med 500
15387873 1.0 mL Ikke steril 0.2 mL Padl-Pet 30μL Drop Size Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Product Code. 15397873 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 295
Only null left
Add to basket
Add to basket
Eliminer tilstopning, pakning og autoklavering med disse overførselspipetter til specielle formål, ideelle til at levere dråber på objektglas eller fliser.
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Special-overførselspipetter, ideelle til at levere dråber på objektglas eller fliser. Single-unit design har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering, autoklavering; forhindrer krydskontaminering.
  • Sprængsikker, giftfri polyethylen
  • Overflader med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bulb Draw (metrisk) 0.2 mL
Oversigt Padl-Pet 50μL Drop Size
Diameter (metrisk) Udvendig 3.6 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Emballagetype Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Volumen (metrisk) 0.8 mL
Længde (metrisk) 12.4 cm
Type Padl-Pet Transfer Pipet