Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter til specielle formål
Volumen (metrisk):
0.8 mL
1.0 mL
1.7 mL
4.8 mL
5.0 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.2 mL
0.9 mL
1.8 mL
1.9 mL
Oversigt:
Overførselspipette, 6 tommer, B/B-PET™ , Standardpære, Steril, 500 X 8 = 4000/CS
Padl-Pet 25μL Drop Size
Padl-Pet 30μL Drop Size
Padl-Pet 50μL Drop Size
Samco 1,7 mL overførselspipetter, ikke-sterile, 250/pose, hvid æske
Samco 1,7 mL overførselspipetter, ikke-sterile, hvide æske
Samco 4,8 mL overførselspipetter, sterile, gradueret til 2 mL, 20/pose, hvid æske
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, ikke-sterile, gradueret til 2 ml, hvid æske
Samco 4,8 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, sterile, gradueret til 2 ml, individuelt pakket, hvid æske
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, 6 tommer, sterile, 20/pose, hvid æske
Samco 5,0 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, 6 tommer, sterile, individuelt pakket, hvid æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
Beskrivelse
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Special-overførselspipetter, ideelle til at levere dråber på objektglas eller fliser. Single-unit design har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering, autoklavering; forhindrer krydskontaminering.
- Sprængsikker, giftfri polyethylen
- Overflader med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
- Ikke-steril
Specifica
Specifica
| Bulb Draw (metrisk) | 1.8 mL |
| Oversigt | Samco 4,8 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, sterile, gradueret til 2 ml, individuelt pakket, hvid æske |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.1 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | Gradueret til 2 ml |
| Emballagetype | Individuelt indpakket, 500,-/pk |
| Volumen (metrisk) | 4.8 mL |
| Længde (metrisk) | 15.2 cm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto