Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter til specielle formål
Description
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Special-overførselspipetter, ideelle til at levere dråber på objektglas eller fliser. Single-unit design har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering, autoklavering; forhindrer krydskontaminering.
- Sprængsikker, giftfri polyethylen
- Overflader med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
- Ikke-steril
Specifications
Specifications
| Bulb Draw (metrisk) | 0.9 mL |
| Oversigt | Samco 1,7 mL overførselspipetter, ikke-sterile, hvide æske |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.8 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |
| Mængde | 500/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 1.7 mL |
| Længde (metrisk) | 8.7 cm |
| Type | Special Transfer Pipet |