Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Overførselspipetter til specielle formål
Beskrivelse
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Special-overførselspipetter, ideelle til at levere dråber på objektglas eller fliser. Single-unit design har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering, autoklavering; forhindrer krydskontaminering.
- Sprængsikker, giftfri polyethylen
- Overflader med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
- Ikke-steril
Tekniske data
Tekniske data
| Bulb Draw (metrisk) | 1.8 mL |
| Oversigt | Samco 4,8 ml B/B-PET™ Overførselspipetter, ikke-sterile, gradueret til 2 ml, hvid æske |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.1 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | Gradueret til 2 ml |
| Mængde | 500/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 4.8 mL |
| Længde (metrisk) | 15.2 cm |
| Vis mere |