Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525505
Volumen (metrisk):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Emballagetype:
20/Taske, 200/Pk., 2000/Cs.
20/Taske, 760/Pk., 6080/Cs.
20/pose
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk.
Bulk
Individuelt indpakket
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 200
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 760
Product Code. 15317843
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 241
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideel til arbejde med smalle rør og beholdere med små åbninger.
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter. Disse polyethylenpipetter forhindrer krydskontaminering og bruges smalle rør og beholdere med små åbninger. Designet med en enkelt enhed har en indbygget pipettepære og en fleksibel stilk bøjer sig for at prøve fra smalle eller små rør.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Bulb Draw (metrisk) 0.8 mL
Oversigt Transfer Pipette, SEDI-PET, Short Stem, 1.3mL
Diameter (metrisk) Udvendig 2.5 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 26
Uddannet Nej
Mængde 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Emballagetype Bulk
Volumen (metrisk) 1.3 mL
Længde (metrisk) 6.4 cm
Type Smal stamme Transfer Pipet