Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter
Beskrivelse
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter. Disse polyethylenpipetter forhindrer krydskontaminering og bruges smalle rør og beholdere med små åbninger. Designet med en enkelt enhed har en indbygget pipettepære og en fleksibel stilk bøjer sig for at prøve fra smalle eller små rør.
- Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
- Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Bulb Draw (metrisk) | 3.3 mL |
| Oversigt | Sedi-Pet Overførselspipette, smal stilk, standardpære 15,3 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.5 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dråber/ml | 26 |
| Uddannet | Nej |
| Mængde | 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| Emballagetype | Bulk |
| Volumen (metrisk) | 4.5 mL |
| Vis mere |