Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter
Volumen (metrisk):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Emballagetype:
20/Taske, 200/Pk., 2000/Cs.
20/Taske, 760/Pk., 6080/Cs.
20/pose
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk.
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 760
Beskrivelse
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter. Disse polyethylenpipetter forhindrer krydskontaminering og bruges smalle rør og beholdere med små åbninger. Designet med en enkelt enhed har en indbygget pipettepære og en fleksibel stilk bøjer sig for at prøve fra smalle eller små rør.
- Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
- Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Bulb Draw (metrisk) | 3.0 mL |
| Oversigt | 6,7 ml Q-PET overføringspipetter, smal stilk, ikke-steril, hvid æske |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Mængde | 500/Pk. |
| Emballagetype | 500/Pk. |
| Volumen (metrisk) | 6.7 mL |
| Længde (metrisk) | 15.5 cm |