Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15367843
Volumen (metrisk):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Emballagetype:
20/Taske, 200/Pk., 2000/Cs.
20/Taske, 760/Pk., 6080/Cs.
20/pose
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk.
Bulk
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 760
Artikelnummer. 15367843
Brand: Thermo Scientific™ 242NL20S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til arbejde med smalle rør og beholdere med små åbninger.
Eliminer tilstopning, emballering og autoklavering med Thermo Scientific™ Samco™ Smal stamme Transfer Pipetter. Disse polyethylenpipetter forhindrer krydskontaminering og bruges smalle rør og beholdere med små åbninger. Designet med en enkelt enhed har en indbygget pipettepære og en fleksibel stilk bøjer sig for at prøve fra smalle eller små rør.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 3.0 mL
Oversigt Samco 4,0 ml Sedi-Pet™ Overførselspipetter, kort stilk, stor pære, steril, 20/Pk, hvid æske
Diameter (metrisk) Udvendig 2.5 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Uddannet Nej
Mængde 20/pose
Emballagetype 20/pose
Volumen (metrisk) 4.0 mL
Længde (metrisk) 8.5 cm
Type Smal stamme Transfer Pipet