Få mere at vide
S Murray and Co™ SAMCO™ Husholdningssaks
Længde (metrisk):
150 mm
175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Husholdningssaks til almindelige formål, forniklet stål
- Lige med en skarp spids
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Husholdningssaks |
| Blade stil | Lige |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |