Få mere at vide
S Murray and Co™ SAMCO™ Husholdningssaks
Artikelnummer. 12932065
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12932065 150 mm Hver
12942065 175 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12932065 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. E901/04
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Brug denne saks til at klippe alt fra bandager til rustfrit stålnet. S Murray™ SAMCO™ Husholdningssakse er kraftige, men lette med knive i rustfrit stål og robust konstruktion.
  • Husholdningssaks til almindelige formål, forniklet stål
  • Lige med en skarp spids
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Husholdningssaks
Blade stil Lige
Længde (metrisk) 150 mm
Materiale Rustfrit stål