Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15387813
Volumen (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Gradueringer:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Emballagetype:
10/Bag, 500/Pk.
10/pose, 500/pakke
20/Sæk, 500/Pk.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Pakke med 500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 5000
Artikelnummer. 15387813
Brand: Thermo Scientific™ 21220S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål mere end et volumen nøjagtigt ved at bruge disse graduerede polyethylen-overføringspipetter. Indbygget pipettepære eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering.
Mål mere end ét volumen nøjagtigt ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter. Enkelt-enhedsdesign har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering, mens krydskontaminering forhindres.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 2.1 mL
Oversigt Overførselspipette, lille pære, gradueret til 0,25, 0,50, 0,75, 1mL
Diameter (metrisk) Udvendig 4.7 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Dråber/ml 25
Uddannet Ja
Gradueringer 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
Emballagetype 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
Volumen (metrisk) 3.9 mL
Længde (metrisk) 14.0 cm
Type Gradueret overførselspipet