Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15367813
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Gradueringer:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Emballagetype:
10/Bag, 500/Pk.
10/pose, 500/pakke
20/Sæk, 500/Pk.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Pakke med 500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Gradueringer Emballagetype unitSize
15367813 3.9 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Pakke med 500
15377813 3.9 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 500
15231799 5.8 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Pakke med 5000
15200093 4.6 mL Steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 500
15397813 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 10/Bag, 500/Pk. Pakke med 500
11681829 3.9 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL - Pakke med 500
11357853 5.8 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL - Pakke med 500
15327823 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 10/pose, 500/pakke Pakke med 500
10372660 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Individuelt indpakket, 500,-/pk Pakke med 500
12364468 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/Sæk, 500/Pk. Pakke med 500
12384468 7.5 mL Ikke steril 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL - Pakke med 500
12394468 7.5 mL Steril 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL Individuelt indpakket, 500,-/pk Pakke med 500
15327873 1.5 mL Ikke steril 0.1 , 0.2, 0.3 mL - Pakke med 500
15387813 3.9 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
15307823 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 Pakke med 500
15317823 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
15251799 7.7 mL Steril 1, 2, 3 mL Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 4000
15261799 7.7 mL Steril 1, 2, 3 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 4000
15357863 4.6 mL Ikke steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Pakke med 500
15367863 4.6 mL Steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
15292099 1.5 mL Ikke steril 0.1 , 0.2, 0.3 mL Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 4000
10291790 1.5 mL Steril 0.1, 0.2, 0.3 mL Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 500
15317873 1.5 mL Steril 0.1, 0.2, 0.3 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
12334478 13.7 mL Ikke steril 1, 2, 3, 4, 5 mL Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 15367813 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 212
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål mere end et volumen nøjagtigt ved at bruge disse graduerede polyethylen-overføringspipetter. Indbygget pipettepære eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering.
Mål mere end ét volumen nøjagtigt ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter. Enkelt-enhedsdesign har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering, mens krydskontaminering forhindres.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 2.1 mL
Oversigt Overførselspipette, lille pære, gradueret til 0,25, 0,50, 0,75, 1mL
Diameter (metrisk) Udvendig 4.7 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 25
Uddannet Ja
Gradueringer 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
Emballagetype Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Volumen (metrisk) 3.9 mL
Længde (metrisk) 14.0 cm
Type Gradueret overførselspipet