Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter
Artikelnummer. 15357863
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Gradueringer:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Emballagetype:
10/pose, 500/pakke
10/pose, 500/pk.
20/Sæk, 500/Pk.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Pakke med 500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 5000
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Gradueringer Emballagetype Pakningsstørrelse
15357863 4.6 mL Ikke steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Pakke med 500
15367813 3.9 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Pakke med 500
15377813 3.9 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 500
15231799 5.8 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs Pakke med 5000
15200093 4.6 mL Steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 500
15397813 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 10/pose, 500/pk. Pakke med 500
11681829 3.9 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL - Pakke med 500
11357853 5.8 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL - Pakke med 500
15327823 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 10/pose, 500/pakke Pakke med 500
10372660 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Individuelt indpakket, 500,-/pk Pakke med 500
12364468 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/Sæk, 500/Pk. Pakke med 500
12384468 7.5 mL Ikke steril 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL - Pakke med 500
12394468 7.5 mL Steril 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL Individuelt indpakket, 500,-/pk Pakke med 500
15327873 1.5 mL Ikke steril 0.1 , 0.2, 0.3 mL - Pakke med 500
15387813 3.9 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
15307823 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 Pakke med 500
15317823 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
15251799 7.7 mL Steril 1, 2, 3 mL Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 4000
15261799 7.7 mL Steril 1, 2, 3 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 4000
15367863 4.6 mL Steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
15292099 1.5 mL Ikke steril 0.1 , 0.2, 0.3 mL Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 4000
10291790 1.5 mL Steril 0.1, 0.2, 0.3 mL Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 500
15317873 1.5 mL Steril 0.1, 0.2, 0.3 mL 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. Pakke med 500
12334478 13.7 mL Ikke steril 1, 2, 3, 4, 5 mL Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 15357863 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 274
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Mål mere end et volumen nøjagtigt ved at bruge disse graduerede polyethylen-overføringspipetter. Indbygget pipettepære eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering.
Mål mere end ét volumen nøjagtigt ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter. Enkelt-enhedsdesign har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering, mens krydskontaminering forhindres.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 1.8 mL
Oversigt Overførselspipette, gradueret til 0,5 mL, 1 mL, 1,5 mL, 2 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 7.1 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 25
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5, 1, 1.5, 2 mL
Emballagetype Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Volumen (metrisk) 4.6 mL
Længde (metrisk) 15.2 cm
Type Gradueret overførselspipet
Engangs Engangsbrug
Vis mere Vis mindre
Product Title
Select an issue
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.