Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter
Volumen (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Gradueringer:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 5000
Emballagetype:
10/Bag, 500/Pk.
10/pose, 500/pakke
20/Sæk, 500/Pk.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Pakke med 500
Beskrivelse
Mål mere end ét volumen nøjagtigt ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter. Enkelt-enhedsdesign har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering, mens krydskontaminering forhindres.
- Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
- Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
Tekniske data
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) | 0.8 mL |
Oversigt | Samco 1,5 mL gradueret overførselspipet, pædiatrisk, ikke-steril, gradueret til 0,3 mL, hvid æske |
Diameter (metrisk) Udvendig | 3.0 mm |
Materiale | LDPE |
Sterilitet | Ikke steril |
Uddannet | Ja |
Gradueringer | 0.1 , 0.2, 0.3 mL |
Mængde | 500/Pk. |
Volumen (metrisk) | 1.5 mL |
Længde (metrisk) | 11.6 cm |
Vis mere |
Videoer
-
Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Graduated transfer pipettes
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion