Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter
Volumen (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Gradueringer:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Emballagetype:
10/Bag, 500/Pk.
10/pose, 500/pakke
20/Sæk, 500/Pk.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Pakke med 500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 5000
Beskrivelse
Mål mere end ét volumen nøjagtigt ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter. Enkelt-enhedsdesign har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering, mens krydskontaminering forhindres.
- Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
- Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
- Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Bulb Draw (metrisk) | 3.5 mL |
| Oversigt | Overførselspipette, stor pære, gradueret til 0,25, 0,50, 0,75, 1mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.6 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Steril |
| Dråber/ml | 25 |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL |
| Emballagetype | 20/pose, 500/pk., 4000/Cs. |
| Volumen (metrisk) | 5.8 mL |
| Vis mere |