Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12394468
Volumen (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Gradueringer:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Emballagetype:
10/Bag, 500/Pk.
10/pose, 500/pakke
20/Sæk, 500/Pk.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Pakke med 500
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 5000
Artikelnummer. 12394468
Brand: Thermo Scientific™ 225NL1S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål mere end et volumen nøjagtigt ved at bruge disse graduerede polyethylen-overføringspipetter. Indbygget pipettepære eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering.
Mål mere end ét volumen nøjagtigt ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter. Enkelt-enhedsdesign har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering, mens krydskontaminering forhindres.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 3.2 mL
Oversigt Samco 7,5 mL graduerede transferpipetter, stor pære, steril, gradueret 0,50 til 3 mL, indpakket, hvid æske
Diameter (metrisk) Udvendig 7.9 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
Emballagetype Individuelt indpakket, 500,-/pk
Volumen (metrisk) 7.5 mL
Længde (metrisk) 15.5 cm
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt