Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter
Artikelnummer. 12384468
Skift visning
Volumen (metrisk):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Gradueringer:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 4000
Pakke med 500
Pakke med 5000
Emballagetype:
10/pose, 500/pakke
10/pose, 500/pk.
20/Sæk, 500/Pk.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individuelt indpakket, 500,-/pk
Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Pakke med 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Gradueringer Pakningsstørrelse Emballagetype
12384468 7.5 mL Ikke steril 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL Pakke med 500 -
15367813 3.9 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
15377813 3.9 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
15231799 5.8 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 5000 Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
15200093 4.6 mL Steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL Pakke med 500 Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
15397813 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 10/pose, 500/pk.
11681829 3.9 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 -
11357853 5.8 mL Ikke steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 -
15327823 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 10/pose, 500/pakke
10372660 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 Individuelt indpakket, 500,-/pk
12364468 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 20/Sæk, 500/Pk.
12394468 7.5 mL Steril 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL Pakke med 500 Individuelt indpakket, 500,-/pk
15327873 1.5 mL Ikke steril 0.1 , 0.2, 0.3 mL Pakke med 500 -
15387813 3.9 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
15307823 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 Pakke med 500
15317823 5.8 mL Steril 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL Pakke med 500 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
15251799 7.7 mL Steril 1, 2, 3 mL Pakke med 4000 Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
15261799 7.7 mL Steril 1, 2, 3 mL Pakke med 4000 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
15357863 4.6 mL Ikke steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL Pakke med 500 Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
15367863 4.6 mL Steril 0.5, 1, 1.5, 2 mL Pakke med 500 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
15292099 1.5 mL Ikke steril 0.1 , 0.2, 0.3 mL Pakke med 4000 Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
10291790 1.5 mL Steril 0.1, 0.2, 0.3 mL Pakke med 500 Individuelt pakket 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
15317873 1.5 mL Steril 0.1, 0.2, 0.3 mL Pakke med 500 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
12334478 13.7 mL Ikke steril 1, 2, 3, 4, 5 mL Pakke med 250 Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 12384468 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 225NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.03 DKK
    195.53 DKK / Pakke med 500
    Spare 15.50 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Mål mere end et volumen nøjagtigt ved at bruge disse graduerede polyethylen-overføringspipetter. Indbygget pipettepære eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering.
Mål mere end ét volumen nøjagtigt ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Graduerede overførselspipetter. Enkelt-enhedsdesign har en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering, mens krydskontaminering forhindres.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 3.2 mL
Oversigt Samco 7,5 mL graduerede overføringspipetter, stor pære, ikke-steril, gradueret 0,50 til 3 mL, hvid æske
Diameter (metrisk) Udvendig 7.9 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Gradueringer 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
Mængde 500/Pk.
Volumen (metrisk) 7.5 mL
Længde (metrisk) 15.5 cm