Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter Artikelnummer.: 12324488
På lager
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12324488
5 mL, Ikke steril, 3.3 mL, Pakke med 250
Volumen (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 3200
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Emballagetype:
10/bg, 400/pk
20,-/pose, 400,-/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, 400,-/pk
Artikelnummer. 12324488
Brand: Thermo Scientific™ 233NL
Kun null tilbage
På lager
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Udfør præcis dispensering af små dråber i beholdere med lille volumen ved hjælp af disse overføringspipetter med fin spids.
Disse overføringspipetter med fin spids er ideelle til at fjerne separerende væskeprøver. Designet med en indbygget pipettepære, tillader de præcis dispensering af små dråber i små beholdere.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
  • Fås med finspids eller forlænget finspids
Greener Choice-anprisninger
  • undefined
    • Renewable Energy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 3.3 mL
Oversigt Kan fryses i flydende nitrogen
Diameter (metrisk) Udvendig 3.0 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Dråber/ml 50
Mængde 250/Pk.
Tip stil Udvidet bøde
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 15.3 cm
Engangs Engangsbrug
Vis mere Vis mindre
  • Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
  • Thermo Scientific Samco Fine tip transfer pipettes
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter >