Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11661829
Volumen (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 3200
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Emballagetype:
10/bg, 400/pk
20,-/pose, 400,-/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, 400,-/pk
Artikelnummer. 11661829
Brand: Thermo Scientific™ 234NL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør præcis dispensering af små dråber i beholdere med lille volumen ved hjælp af disse overføringspipetter med fin spids.
Disse overføringspipetter med fin spids er ideelle til at fjerne separerende væskeprøver. Designet med en indbygget pipettepære, tillader de præcis dispensering af små dråber i små beholdere.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
  • Fås med finspids eller forlænget finspids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 4.8 mL
Oversigt Samco 8,7 ml overføringspipetter med fin spids, stor pære, ikke-steril, hvid æske
Diameter (metrisk) Udvendig 6.1 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Mængde 400/Pk.
Volumen (metrisk) 8.7 mL
Længde (metrisk) 14.7 cm
Type Overførselspipet med fin spids