Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
Product Code. 11611839
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Unit Size:
Pakke med 250
Pakke med 3200
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Emballagetype:
10/bg, 400/pk
20,-/pose, 400,-/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, 400,-/pk
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Packungsgröße Emballagetype
11611839 1.5 mL Ikke steril 1.0 mL Pakke med 400 -
15357823 1.7 mL Steril 1.0 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket
31337279 1.7 mL Steril 1.0 mL - Individuelt indpakket
15387893 0.025 mL Ikke steril - Pakke med 500 -
11323433 1.5 mL Steril 1.0 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket, 400,-/pk
15377823 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 500 10/bg, 400/pk
10500071 5.8 mL Ikke steril 3.3 mL Pakke med 500 -
15253159 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 3200 Individuelt indpakket, 400,-/pk
10595000 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket, 400,-/pk
10814561 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 500 20,-/pose, 400,-/pk
15263159 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 4000 20,-/pose, 400,-/pk
11317863 5.0 mL Steril 3.1 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket, 400,-/pk
11347863 5.0 mL Steril 3.1 mL Pakke med 500 20,-/pose, 400,-/pk
11661829 8.7 mL Ikke steril 4.8 mL Pakke med 400 -
11327863 8.7 mL Steril 4.8 mL Pakke med 400 20,-/pose, 400,-/pk
11611829 5.8 mL Ikke steril 3.7 mL Pakke med 500 -
15307843 5.8 mL Steril 3.7 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket, 400,-/pk
15377843 1.3 mL Ikke steril 1.1 mL Pakke med 500 Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
15367823 1.7 mL Steril 1.0 mL Pakke med 500 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
15347823 1.7 mL Ikke steril 1.0 mL Pakke med 400 Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
10374850 5.4 mL Ikke steril 3.1 mL Pakke med 250 Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
15317833 5.4 mL Steril 3.1 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket
15327833 5.4 mL Steril 3.1 mL Pakke med 500 20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
12324488 5 mL Ikke steril 3.3 mL Pakke med 250 -
15387823 5.8 mL Ikke steril 3.3 mL Pakke med 500 500/Pk., 5000/Cs.
15397823 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket
15397833 5.8 mL Steril 3.7 mL Pakke med 500 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
15307833 5.8 mL Steril 3.3 mL - 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
15367833 5.8 mL Ikke steril 3.7 mL Pakke med 500 Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
15387833 5.8 mL Steril 3.7 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket
15337833 8.9 mL Ikke steril 4.8 mL Pakke med 400 Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
15347833 8.9 mL Steril 4.8 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket
15357833 8.9 mL Steril 4.8 mL Pakke med 400 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 11611839 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 231NL
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Udfør præcis dispensering af små dråber i beholdere med lille volumen ved hjælp af disse overføringspipetter med fin spids.
Disse overføringspipetter med fin spids er ideelle til at fjerne separerende væskeprøver. Designet med en indbygget pipettepære, tillader de præcis dispensering af små dråber i små beholdere.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
  • Fås med finspids eller forlænget finspids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Bulb Draw (metrisk) 1.0 mL
Oversigt Samco 1,5 ml forlængede overføringspipetter med fin spids, lille pære, ikke-steril, hvid æske
Diameter (metrisk) Udvendig 3.0 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Mængde 400/Pk.
Volumen (metrisk) 1.5 mL
Længde (metrisk) 10.4 cm
Type Extended Fine Tip Transfer Pipet
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.