Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipetter
Artikelnummer. 10500071
Skift visning
Volumen (metrisk):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.7 mL
5 mL
5.0 mL
5.4 mL
5.8 mL
8.7 mL
8.9 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Bulb Draw (metrisk):
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.7 mL
4.8 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 3200
Pakke med 400
Pakke med 4000
Pakke med 500
Emballagetype:
10/bg, 400/pk
20,-/pose, 400,-/pk
20/pose, 400/pk., 3200/Cs.
20/pose, 400/pk., 4000/Cs.
20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, 400,-/pk
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Bulb Draw (metrisk) Pakningsstørrelse Emballagetype
10500071 5.8 mL Ikke steril 3.3 mL Pakke med 500 -
15357823 1.7 mL Steril 1.0 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket
31337279 1.7 mL Steril 1.0 mL - Individuelt indpakket
11611839 1.5 mL Ikke steril 1.0 mL Pakke med 400 -
15387893 0.025 mL Ikke steril - Pakke med 500 -
11323433 1.5 mL Steril 1.0 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket, 400,-/pk
15377823 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 500 10/bg, 400/pk
15253159 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 3200 Individuelt indpakket, 400,-/pk
10595000 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket, 400,-/pk
10814561 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 500 20,-/pose, 400,-/pk
15263159 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 4000 20,-/pose, 400,-/pk
11317863 5.0 mL Steril 3.1 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket, 400,-/pk
11347863 5.0 mL Steril 3.1 mL Pakke med 500 20,-/pose, 400,-/pk
11661829 8.7 mL Ikke steril 4.8 mL Pakke med 400 -
11327863 8.7 mL Steril 4.8 mL Pakke med 400 20,-/pose, 400,-/pk
11611829 5.8 mL Ikke steril 3.7 mL Pakke med 500 -
15307843 5.8 mL Steril 3.7 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket, 400,-/pk
15377843 1.3 mL Ikke steril 1.1 mL Pakke med 500 Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
15367823 1.7 mL Steril 1.0 mL Pakke med 500 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
15347823 1.7 mL Ikke steril 1.0 mL Pakke med 400 Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
10374850 5.4 mL Ikke steril 3.1 mL Pakke med 250 Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
15317833 5.4 mL Steril 3.1 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket
15327833 5.4 mL Steril 3.1 mL Pakke med 500 20/pose, 400/pk., 4000/Cs.
12324488 5 mL Ikke steril 3.3 mL Pakke med 250 -
15387823 5.8 mL Ikke steril 3.3 mL Pakke med 500 500/Pk., 5000/Cs.
15397823 5.8 mL Steril 3.3 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket
15397833 5.8 mL Steril 3.7 mL Pakke med 500 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
15307833 5.8 mL Steril 3.3 mL - 20/pose, 500/pk., 4000/Cs.
15367833 5.8 mL Ikke steril 3.7 mL Pakke med 500 Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
15387833 5.8 mL Steril 3.7 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket
15337833 8.9 mL Ikke steril 4.8 mL Pakke med 400 Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
15347833 8.9 mL Steril 4.8 mL Pakke med 400 Individuelt indpakket
15357833 8.9 mL Steril 4.8 mL Pakke med 400 20/pose, 400/pk., 3200/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Artikelnummer. 10500071 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 232NL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 DKK
    375.38 DKK / Pakke med 500
    Spare 47.62 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Udfør præcis dispensering af små dråber i beholdere med lille volumen ved hjælp af disse overføringspipetter med fin spids.
Disse overføringspipetter med fin spids er ideelle til at fjerne separerende væskeprøver. Designet med en indbygget pipettepære, tillader de præcis dispensering af små dråber i små beholdere.
  • Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen
  • Overflade med lav affinitet– forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer
  • Kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring
  • Fås med finspids eller forlænget finspids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 3.3 mL
Oversigt Samco 5,8 ml overføringspipetter med fin spids, standardpære, ikke-steril, hvid æske
Diameter (metrisk) Udvendig 4.6 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Mængde 400/Pk.
Volumen (metrisk) 5.8 mL
Længde (metrisk) 14.7 cm
Type Overførselspipet med fin spids