Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Ekstra lange overførselspipetter
Artikelnummer. 15397853
Skift visning
Volumen (metrisk):
5.6 mL
6 mL
10.7 mL
23 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagetype:
10/Sæk, 400/Pk.
20/pose, 100/pk., 800/Cs.
20/pose, 400/pk., 3200/Cs.
Bulk
Hvid æske
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, hvid æske
Mængde:
10/Sæk, 400/Pk.
10/pose, 400/pakke
100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
100/Pk.
20/Sæk, 400/Pk.
20/pose, 100/pk.
20/pose, 100/pk., 800/Cs.
20/pose, 400/pk., 3200/Cs.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
400/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 400
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Emballagetype Mængde Pakningsstørrelse
15397853 10.7 mL Steril Individuelt indpakket 100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs Pakke med 100
15357853 5.6 mL Ikke steril Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs Pakke med 400
15377853 5.6 mL Steril Individuelt indpakket 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs Pakke med 400
15387853 5.6 mL Steril 20/pose, 400/pk., 3200/Cs. 20/pose, 400/pk., 3200/Cs. Pakke med 400
15367853 6 mL Steril 10/Sæk, 400/Pk. 10/Sæk, 400/Pk. Pakke med 400
10111360 6 mL Ikke steril Hvid æske 400/Pk. Pakke med 400
11327873 6 mL Steril Hvid æske 10/pose, 400/pakke Pakke med 400
11317873 6 mL Steril Individuelt indpakket, hvid æske 400/Pk. Pakke med 400
10705502 6 mL Steril Hvid æske 20/Sæk, 400/Pk. Pakke med 400
15242079 10.7 mL Ikke steril Bulk 100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs Pakke med 1000
15307863 10.7 mL Steril 20/pose, 100/pk., 800/Cs. 20/pose, 100/pk., 800/Cs. Pakke med 100
11651839 23 mL Ikke steril Hvid æske 100/Pk. -
11337873 23 mL Steril Individuelt indpakket, hvid æske 100/Pk. Pakke med 100
11347873 23 mL Steril Hvid æske 20/pose, 100/pk. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15397853 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 2631S
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør sikker og nem prøvetagning fra store beholdere ved hjælp af disse ekstra lange overførselspipetter, perfekt til forskningsapplikationer.
Perfekt til forskningsapplikationer, disse ekstra lange overførselspipetter er designet med en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering og forhindrer krydskontaminering. De tillader sikker og nem prøveudtagning fra store beholdere.
  • Fremragende til forskningsapplikationer
  • Generelle pipetter er ideelle til rutinemæssig prøveudtagning af væsker
  • Velegnet til brug med store beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 10.7 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 8.6 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Dråber/ml 20
Uddannet Nej
Længde (engelsk) 12 tommer
Mængde 100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
Emballagetype Individuelt indpakket
Volumen (metrisk) 10.7 mL
Længde (metrisk) 30.0 cm
Type Ekstra lang overførselspipet