Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Ekstra lange overførselspipetter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15387853
Volumen (metrisk):
5.6 mL
6 mL
10.7 mL
23 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballagetype:
10/Sæk, 400/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/pose, 100/pk., 800/Cs.
Bulk
Hvid æske
Individuelt indpakket
Individuelt indpakket, hvid æske
Mængde:
10/Sæk, 400/Pk.
10/pose, 400/pakke
100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
100/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Sæk, 400/Pk.
20/pose, 100/pk.
20/pose, 100/pk., 800/Cs.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
400/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 400
Artikelnummer. 15387853
Brand: Thermo Scientific™ 26220S
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør sikker og nem prøvetagning fra store beholdere ved hjælp af disse ekstra lange overførselspipetter, perfekt til forskningsapplikationer.
Perfekt til forskningsapplikationer, disse ekstra lange overførselspipetter er designet med en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering og forhindrer krydskontaminering. De tillader sikker og nem prøveudtagning fra store beholdere.
  • Fremragende til forskningsapplikationer
  • Generelle pipetter er ideelle til rutinemæssig prøveudtagning af væsker
  • Velegnet til brug med store beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bulb Draw (metrisk) 2.3 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 5.0 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Steril
Dråber/ml 25
Uddannet Nej
Længde (engelsk) 9 tommer
Mængde 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
Emballagetype 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
Volumen (metrisk) 5.6 mL
Længde (metrisk) 22.5 cm
Type Ekstra lang overførselspipet