Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Ekstra lange overførselspipetter
Beskrivelse
Perfekt til forskningsapplikationer, disse ekstra lange overførselspipetter er designet med en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering og forhindrer krydskontaminering. De tillader sikker og nem prøveudtagning fra store beholdere.
- Fremragende til forskningsapplikationer
- Generelle pipetter er ideelle til rutinemæssig prøveudtagning af væsker
- Velegnet til brug med store beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Bulb Draw (metrisk) | 10.7 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8.6 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Dråber/ml | 20 |
| Uddannet | Nej |
| Længde (engelsk) | 12 tommer |
| Mængde | 100/Pk 10Pk/Cs 1000/Cs |
| Emballagetype | Bulk |
| Volumen (metrisk) | 10.7 mL |
| Vis mere |