Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Ekstra lange overførselspipetter
Udfør sikker og nem prøvetagning fra store beholdere ved hjælp af disse ekstra lange overførselspipetter, perfekt til forskningsapplikationer.
Brand: Thermo Scientific™ 263NL-20S
383.30 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
Beskrivelse
Perfekt til forskningsapplikationer, disse ekstra lange overførselspipetter er designet med en indbygget pipettepære, der eliminerer behovet for tilstopning, emballering og autoklavering og forhindrer krydskontaminering. De tillader sikker og nem prøveudtagning fra store beholdere.
- Fremragende til forskningsapplikationer
- Generelle pipetter er ideelle til rutinemæssig prøveudtagning af væsker
- Velegnet til brug med store beholdere
Tekniske data
7.3 mL | |
LDPE | |
Nej | |
20/pose, 100/pk. | |
23 mL | |
Ekstra lang overførselspipet |
8.6 mm | |
Steril | |
12 tommer | |
Hvid æske | |
30 cm |
Videoer
-
Thermo Scientific Samco Extra long tranfer pipettes
-
Thermo Scientific Samco Extra long tranfer pipettes
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Genomics Powerhouse
Power your pipeline from PCR to sequencing.Promo Code: 24117Expires: 2025-08-24