Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Pipetter til nøjagtig volumenoverførsel
Volumen (metrisk):
20μ l
40μ L
50μ l
60μ L
80μ L
100μ l
150μ L
200μ l
250μ L
300μ l
400μ L
Længde (metrisk):
5.3 cm
5.9 cm
6.5 cm
7.5 cm
8.0 cm
8.3 cm
8.89 cm
9.5 cm
10.19 cm
10.6 cm
Sterilitet:
Ikke steril
Oversigt:
100 μL Exact Volume Transfer Pipette
150 μL Exact Volume Transfer Pipette
20 μL Exact Volume Transfer Pipette
200 μL Exact Volume Transfer Pipette
300 μL Exact Volume Transfer Pipette
40 μL Exact Volume Transfer Pipette
400 μL Exact Volume Transfer Pipette
50 μL Exact Volume Transfer Pipette
60 μL Exact Volume Transfer Pipette
80 μL Exact Volume Transfer Pipette
Samco Præcis volumen overførselspipetter; 250 μL Exact Volume Transfer Pipetter, ikke-sterile (500/pakke, 5000/etui)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
Beskrivelse
Udfør præcis dispensering af mængder fra 20 til 400μ L ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Pipetter til nøjagtig volumenoverførsel. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
- Sprængsikker, giftfri polyethylen
- Ikke-steril
- Overflade med lav affinitet
- Fryser klar
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 20 μL Exact Volume Transfer Pipette |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.0 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |
| Emballagetype | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| Volumen (metrisk) | 20μ l |
| Længde (metrisk) | 5.3 cm |
| Type | Præcis Volume Transfer Pipet |
| Engangs | Engangsbrug |