Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Pipetter til nøjagtig volumenoverførsel
Artikelnummer. 15397903
Skift visning
Volumen (metrisk):
20 μl
20μ l
40μ L
50μ l
60μ L
80μ L
100μ l
150μ L
200μ l
250μ L
300μ l
400μ L
Længde (metrisk):
5.3 cm
5.9 cm
6.5 cm
7.5 cm
8.0 cm
8.3 cm
8.89 cm
9.5 cm
10.19 cm
10.6 cm
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Oversigt:
100 μL Exact Volume Transfer Pipette
150 μL Exact Volume Transfer Pipette
20 μL Exact Volume Transfer Pipette
200 μL Exact Volume Transfer Pipette
300 μL Exact Volume Transfer Pipette
40 μL Exact Volume Transfer Pipette
400 μL Exact Volume Transfer Pipette
50 μL Exact Volume Transfer Pipette
60 μL Exact Volume Transfer Pipette
80 μL Exact Volume Transfer Pipette
Præcis volumenoverførselspipette
Samco Præcis volumen overførselspipetter; 250 μL Exact Volume Transfer Pipetter, ikke-sterile (500/pakke, 5000/etui)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Pakke med 5000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Sterilitet Oversigt Pakningsstørrelse
15397903 400μ L 10.6 cm Ikke steril 400 μL Exact Volume Transfer Pipette Pakke med 500
15397803 250μ L 10.19 cm Ikke steril Samco Præcis volumen overførselspipetter; 250 μL Exact Volume Transfer Pipetter, ikke-sterile (500/pakke, 5000/etui) -
12364518 20 μl 5.3 cm Ikke-steril Præcis volumenoverførselspipette Pakke med 5000
15595243 20μ l 5.3 cm Ikke steril 20 μL Exact Volume Transfer Pipette Pakke med 500
15317903 40μ L 5.9 cm Ikke steril 40 μL Exact Volume Transfer Pipette Pakke med 500
15327903 60μ L 6.5 cm Ikke steril 60 μL Exact Volume Transfer Pipette Pakke med 500
15176284 80μ L 7.5 cm Ikke steril 80 μL Exact Volume Transfer Pipette Pakke med 5000
13450778 100μ l 8.3 cm Ikke steril 100 μL Exact Volume Transfer Pipette Pakke med 5000
15337903 150μ L 8.0 cm Ikke steril 150 μL Exact Volume Transfer Pipette Pakke med 500
15367903 50μ l 5.9 cm Ikke steril 50 μL Exact Volume Transfer Pipette Pakke med 500
15377903 200μ l 8.89 cm Ikke steril 200 μL Exact Volume Transfer Pipette Pakke med 500
15387903 300μ l 9.5 cm Ikke steril 300 μL Exact Volume Transfer Pipette Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15397903 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 967NL
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør præcis dispensering af mængder fra 20 til 400μ L ved at bruge disse nøjagtige volumenoverførselspipetter. Fremstillet af brudsikker, giftfri polyethylen.
Udfør præcis dispensering af mængder fra 20 til 400μ L ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Pipetter til nøjagtig volumenoverførsel. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
  • Sprængsikker, giftfri polyethylen
  • Ikke-steril
  • Overflade med lav affinitet
  • Fryser klar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 400 μL Exact Volume Transfer Pipette
Diameter (metrisk) Udvendig 3.8 mm
Materiale LDPE
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Nej
Emballagetype Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Volumen (metrisk) 400μ L
Længde (metrisk) 10.6 cm
Type Præcis Volume Transfer Pipet