Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Pipetter til nøjagtig volumenoverførsel
Description
Udfør præcis dispensering af mængder fra 20 til 400μ L ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Pipetter til nøjagtig volumenoverførsel. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
- Sprængsikker, giftfri polyethylen
- Ikke-steril
- Overflade med lav affinitet
- Fryser klar
Specifications
Specifications
| Oversigt | Samco Præcis volumen overførselspipetter; 250 μL Exact Volume Transfer Pipetter, ikke-sterile (500/pakke, 5000/etui) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 3 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Volumen (metrisk) | 250μ L |
| Længde (metrisk) | 10.19 cm |