Få mere at vide
Thermo Scientific™ Samco™ Pipetter til nøjagtig volumenoverførsel
Description
Udfør præcis dispensering af mængder fra 20 til 400μ L ved at bruge Thermo Scientific™ Samco™ Pipetter til nøjagtig volumenoverførsel. Samco overføringspipetter er lavet af brudsikker, ikke-giftig polyethylen. Deres overflade med lav affinitet forhindrer proteinbinding i forskningsapplikationer. De kan fryses i flydende nitrogen eller varmeforsegles til opbevaring.
- Sprængsikker, giftfri polyethylen
- Ikke-steril
- Overflade med lav affinitet
- Fryser klar
Specifications
Specifications
| Oversigt | 100 μL Exact Volume Transfer Pipette |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.5 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Uddannet | Nej |
| Emballagetype | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| Volumen (metrisk) | 100μ l |
| Længde (metrisk) | 8.3 cm |
| Type | Præcis Volume Transfer Pipet |
| Engangs | Engangsbrug |