Få mere at vide
S Murray and Co™ SAMCO™ Dissekere saks
Artikelnummer. p-8000751
Længde (metrisk):
112 mm
125 mm
150 mm
Blade stil:
Lige
Straight
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12338099
Brand: S Murray and Co™ E101/02
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse saks til en række forskellige formål. S Murray™ SAMCO™ Dissektionssakse har fine spidser, åbne skafter og rustfri stålkonstruktion.
  • Dissekterende saks i rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Dissekere saks
Blade stil Lige
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Rustfrit stål