Få mere at vide
S Murray and Co™ SAMCO™ Dissekere saks
Artikelnummer. 12328099
Skift visning
Længde (metrisk):
112 mm
125 mm
150 mm
Blade stil:
Buet
Lige
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Blade stil Pakningsstørrelse
12328099 112 mm Lige -
31781820 112 mm Buet -
12338099 125 mm Lige Hver
12902055 150 mm Lige -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12328099 Leverandør S Murray and Co™ Leverandørnr. E101/01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.95 DKK
    14.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.89 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse saks til en række forskellige formål. S Murray™ SAMCO™ Dissektionssakse har fine spidser, åbne skafter og rustfri stålkonstruktion.
  • Dissekterende saks i rustfrit stål
Tekniske data
Produkttype Dissekere saks
Blade stil Lige
Længde (metrisk) 112 mm
Materiale Rustfrit stål