Få mere at vide
Samarium, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15869940
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
15869940 1 g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15869940 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8144790001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Powder for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7440-19-9
Smeltepunkt 1072°C
Mængde 1 g
Form Powder
MDL nummer MFCD00011233
Synonym Samarium, Samarium
Molekylvægt (g/mol) 150.36