Få mere at vide
Samarium, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 32238591
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
32238591 10 g
1 options
Artikelnummer. 32238591 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8144790010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Powder for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Samarium
CAS 7440-19-9
Smeltepunkt 1072°C
Mængde 10 g
Synonym Samarium, Samarium
Molekylvægt (g/mol) 150.36